Tisk…
Procaine hydrochloride 99%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2-Diethylaminoethyl 4-aminobenzoate hydrochloride
207311000 207315000
ACRO207311000EA 2150 CZK
ACRO207311000 ACRO207315000
Procaine hydrochloride 99%
Procaine hydrochloride
Vzorec: C₁₃H₂₁ClN₂O₂
Bod tání: 154…158 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00013000
CAS číslo: 51-05-8
EINECS: 200-077-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Colorless to white to almost white Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 154 to 158 °C
Loss on drying ≤0.5 % (1 g, 105 °C)
Sulfated ash ≤0.1 %
pH 5.0 to 6.5 (2 % w/v in water)
Titration with NaOH 98.5 to 101.5 %