Tisk…
Succinylsulphathiazole
Dodavatel: MP Biomedicals
0210297680 0210297690
ICNA0210297680EA 3380 CZK
ICNA0210297680 ICNA0210297690
Succinylsulphathiazole
Succinylsulphathiazole
Vzorec: C₁₃H₁₃N₃O₅S₂
MDL Number: MFCD00022437
CAS číslo: 116-43-8
EINECS: 204-141-0