Triclosan, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
5-Chloro-2-(2,4-dichlorophenoxy)phenol, 5-Chloro-2-(2, 4-dichlorophenoxy) phenol
72779-25G-F
72779-5G-F
SIAL72779-25G-FEA
3960
CZK
SIAL72779-25G-F
SIAL72779-5G-F
Triclosan, Sigma-Aldrich®
Triclosan
Vzorec:
C₁₂H₇Cl₃O₂ MW: 289,54 g/mol |
MDL Number:
MFCD00800992 CAS číslo: 3380-34-5 EINECS: 222-182-2 |