Triclosan ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
L18655.09
L18655.22
L18655.36
L18655.09EA
1220
CZK
L18655.09
L18655.22
L18655.36
Triclosan ≥99%
Triclosan
Purity: 99%
CAS No.: 3380-34-5
Molecular Formula: C12H7Cl3O2
Formula Weight: 289.55
Melting Point: 56-59°
Beilstein Reference: 2057142
Merck Reference: 14,9657
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00800992
Vzorec:
C₁₂H₇Cl₃O₂ Bod tání: 56…59 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00800992 CAS číslo: 3380-34-5 EINECS: 222-182-2 ADR: 9,III Merck Index: 14,9657 |