4-(4-Chlorophenoxy)phenol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
4-Chloro-4'-hydroxydiphenyl ether, 4-(4-Chlorophenoxy)phenol
M-Clarity™ quality level = MQ100
695343-25G
695343-5G
SIAL695343-25GEA
9670
CZK
SIAL695343-25G
SIAL695343-5G
4-(4-Chlorophenoxy)phenol, Sigma-Aldrich®
4-(4-Chlorophenoxy)phenol
Vzorec:
C₁₂H₉ClO₂ MW: 220,65 g/mol |
MDL Number:
MFCD00125839 CAS číslo: 21567-18-0 |