Tisk…
Disodium fumarate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Disodium Fumarate, Fumaric acid disodium salt, Fumaric Acid Disodium Salt, Sodium fumarate
M-Clarity™ quality level = MQ200
F1506-100G F1506-25G F1506-500G
SIALF1506-100GEA 1420 CZK
SIALF1506-100G SIALF1506-25G SIALF1506-500G
Disodium fumarate, Sigma-Aldrich®
Disodium fumarate
Vzorec: C₄H₂Na₂O₄
MDL Number: MFCD00064567
CAS číslo: 17013-01-3
EINECS: 241-087-7