Disodium fumarate 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
215530050
215531000
215535000
ACRO215530050EA
633
CZK
ACRO215530050
ACRO215531000
ACRO215535000
Disodium fumarate 98%
Disodium fumarate
Vzorec:
C₄H₂Na₂O₄ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00064567 CAS číslo: 17013-01-3 EINECS: 241-087-7 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration with HClO4 | ≥97.5 % |