Tisk…
(3-Acryloxypropyl)trimethoxysilane, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
475149-25ML 475149-5ML
SIAL475149-25MLEA 16080 CZK
SIAL475149-25ML SIAL475149-5ML
(3-Acryloxypropyl)trimethoxysilane, Sigma-Aldrich®
(3-Acryloxypropyl)trimethoxysilane
Vzorec: C₉H₁₈O₅Si
MDL Number: MFCD00054803
CAS číslo: 4369-14-6
EINECS: 419-560-6