(3-Acryloxypropyl)trimethoxysilane, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
475149-25ML
475149-5ML
SIAL475149-25MLEA
16080
CZK
SIAL475149-25ML
SIAL475149-5ML
(3-Acryloxypropyl)trimethoxysilane, Sigma-Aldrich®
(3-Acryloxypropyl)trimethoxysilane
Vzorec:
C₉H₁₈O₅Si |
MDL Number:
MFCD00054803 CAS číslo: 4369-14-6 EINECS: 419-560-6 |