Tisk…
1-Benzyl-1H-pyrazole-4-boronic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: (1-Benzyl-1H-pyrazol-4-yl)boronic acid
720445-250MG 720445-1G
SIAL720445-250MGEA 2850 CZK
SIAL720445-250MG SIAL720445-1G
1-Benzyl-1H-pyrazole-4-boronic acid, Sigma-Aldrich®
1-Benzyl-1H-pyrazole-4-boronic acid
Vzorec: C₁₀H₁₁BN₂O₂
MW: 202,02 g/mol
MDL Number: MFCD04038760
CAS číslo: 852362-22-2