1-Benzyl-1H-pyrazole-4-boronic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
(1-Benzyl-1H-pyrazol-4-yl)boronic acid
720445-250MG
720445-1G
SIAL720445-250MGEA
2850
CZK
SIAL720445-250MG
SIAL720445-1G
1-Benzyl-1H-pyrazole-4-boronic acid, Sigma-Aldrich®
1-Benzyl-1H-pyrazole-4-boronic acid
Vzorec:
C₁₀H₁₁BN₂O₂ MW: 202,02 g/mol |
MDL Number:
MFCD04038760 CAS číslo: 852362-22-2 |