Tisk…
1,2-Bis(phenylthio)ethane ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
L02019.09 L02019.18
L02019.09EA 1880 CZK
L02019.09 L02019.18
1,2-Bis(phenylthio)ethane ≥98%
1,2-Bis(phenylthio)ethane
Purity: 98+% CAS No.: 622-20-8 Molecular Formula: C14H14S2 Formula Weight: 246.39 Melting Point: 68-70° Beilstein Reference: 1877719
Vzorec: C₁₄H₁₄S₂
Bod tání: 68…70 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00014085
CAS číslo: 622-20-8
EINECS: 210-723-5