Tisk…
(4-Fluorophenylthio)acetic acid ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 2-((4-Fluorophenyl)thio)acetic acid
A19658.03 A19658.06
A19658.03EA 1430 CZK
A19658.03 A19658.06
(4-Fluorophenylthio)acetic acid ≥97%
(4-Fluorophenylthio)acetic acid
Purity: 97% CAS No.: 332-51-4 Molecular Formula: C8H7FO2S Formula Weight: 186.21 Melting Point: 76-79° MDL No.: MFCD00219825
Vzorec: C₈H₇FO₂S
MW: 186.21
Bod tání: 76…79 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00219825
CAS číslo: 332-51-4