Bismuth(III) citrate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Varování
|
M-Clarity™ quality level = MQ100
480746-100G
480746-500G
SIAL480746-100GEA
1390
CZK
SIAL480746-100G
SIAL480746-500G
Bismuth(III) citrate, Sigma-Aldrich®
Bismuth(III) citrate
Vzorec:
C₆H₅BiO₇ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00050817 CAS číslo: 813-93-4 EINECS: 212-390-1 |