Tisk…
O-Phenyl chlorothioformate 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
215490050 215490010 215490250
ACRO215490050EA 3300 CZK
ACRO215490050 ACRO215490010 ACRO215490250
O-Phenyl chlorothioformate 99%
O-Phenyl chlorothioformate
Vzorec: C₇H₅ClOS
Bod varu: 81…83 °C (6 mmHg)
Hustota: 1,248 g/cm³
Bod vzplanutí: 81 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00004920
CAS číslo: 1005-56-7
EINECS: 213-736-4
UN: 3265
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5800 to 1.5830 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %