(4-Chlorophenylthio)acetic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
L08583.09
L08583.18
L08583.09EA
1690
CZK
L08583.09
L08583.18
(4-Chlorophenylthio)acetic acid ≥98%
(4-Chlorophenylthio)acetic acid
Purity: 98%
CAS No.: 3405-88-7
Molecular Formula: C8H7ClO2S
Formula Weight: 202.66
Melting Point: 104-107°
Beilstein Reference: 1871569
Vzorec:
C₈H₇ClO₂S Bod tání: 104…107 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00021762 CAS číslo: 3405-88-7 |