Tisk…
Allyl chloroformate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
242306-5G 242306-100G
SIAL242306-5GEA 1440 CZK
SIAL242306-5G SIAL242306-100G
Allyl chloroformate, Sigma-Aldrich®
Allyl chloroformate
Vzorec: C₄H₅ClO₂
MDL Number: MFCD00000648
CAS číslo: 2937-50-0
EINECS: 220-916-6
UN: 1722
ADR: 6.1,I