Tisk…
Calcium thioglycolate trihydrate 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Calcium mercaptoacetate trihydrate, Calcium thioglycolate trihydrate, Calcium bis(mercaptoacetate) trihydrate, Mercaptoacetic acid calcium salt trihydrate
367031000 367035000
ACRO367031000EA 1030 CZK
ACRO367031000 ACRO367035000
Calcium thioglycolate trihydrate 99%
Calcium thioglycolate trihydrate
Vzorec: C₄H₆CaO₄S₂·3H₂O
Bod tání: 270…280 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00150707
CAS číslo: 65208-41-5
EINECS: 212-402-5
UN: 3263
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Iodometric ≥98.5 %