Tisk…
Lithium-tert-butanolate 2.2 M in THF, AcroSeal®
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
379311000 379318000
379311000.EA 3510 CZK
379311000. 379318000.
Lithium-tert-butanolate 2.2 M in THF, AcroSeal®
Lithium-tert-butanolate
Vzorec: C₄H₉LiO
MW: 80.06
Bod vzplanutí: –22 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00050479
CAS číslo: 1907-33-1
EINECS: 217-611-5
UN: 2924
ADR: 3 II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear yellow to brown Solution
Strength 19 to 21 %
Impurity ≤0.2 % LiOH + Li2CO3 (as LiOH)