Tisk…
Potassium-tert-butoxide 1 M in THF, AcroSeal®, pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Terc-butanolát draselný
371221000 371220010 371220025
371221000.EA 7430 CZK
371221000. 371220010. 371220025.
Potassium-tert-butoxide 1 M in THF, AcroSeal®, pure
Potassium-tert-butoxide
Vzorec: C₄H₉KO
Hustota: 0,902 g/cm³
Bod vzplanutí: –19 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00012162
CAS číslo: 865-47-4
EINECS: 212-740-3
UN: 2920
ADR: 8,I
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Colorless to yellow to light orange Solution (May develop some turbidity or precipitate)
Strength 0.95 to 1.10 M