DL-Ephedrine hydrochloride, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Varování
|
M-Clarity™ quality level = MQ100
285749-25G
285749-5G
SIAL285749-25GEA
4190
CZK
SIAL285749-25G
SIAL285749-5G
DL-Ephedrine hydrochloride, Sigma-Aldrich®
DL-Ephedrine hydrochloride
Vzorec:
C₆H₅CH(OH)CH(CH₃)NHCH₃·HCl |
CAS číslo:
134-71-4 EINECS: 200-074-6 UN: 1544 ADR: 6.1,III |