Tisk…
Pyruvaldehyde (methylglyoxal) 30-45 (w/w) in water
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Pyruvicaldehyde, Pyruvic aldehyde
175791000 175795000 175790025
ACRO175791000EA 2590 CZK
ACRO175791000 ACRO175795000 ACRO175790025
Pyruvaldehyde (methylglyoxal) 30-45 (w/w) in water
Pyruvaldehyde (methylglyoxal)
Vzorec: C₃H₄O₂
Bod varu: 72 °C
Bod tání: –20 °C
Hustota: 1,2 g/cm³
Bod vzplanutí: >71 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00006960
CAS číslo: 78-98-8
EINECS: 201-164-8
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear yellow to brown Solution
Refractive index 1.3910 to 1.4200 (20°C, 589 nm)
Titration with NaOH 30 to 45 %
HPLC ≥96.0 %