Tisk…
2-Methyl-1,3-dioxolane, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
292206-25G 292206-5G
SIAL292206-25GEA 2890 CZK
SIAL292206-25G SIAL292206-5G
2-Methyl-1,3-dioxolane, Sigma-Aldrich®
2-Methyl-1,3-dioxolane
Vzorec: C₄H₈O₂
MDL Number: MFCD00003210
CAS číslo: 497-26-7
EINECS: 207-841-4