Tisk…
2-(4-Chlorobutyl)-1,3-dioxolane, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
24045-25ML-F 24045-5ML-F
SIAL24045-25ML-FEA 35670 CZK
SIAL24045-25ML-F SIAL24045-5ML-F
2-(4-Chlorobutyl)-1,3-dioxolane, Sigma-Aldrich®
2-(4-Chlorobutyl)-1,3-dioxolane
Vzorec: C₆H₁₁ClO₂
MW: 150,6 g/mol
MDL Number: MFCD00043136
CAS číslo: 118336-86-0