Tisk…
2-(3-Chloropropyl)-1,3-dioxolane, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 2-(3-chloropropyl)-1,3-dioxolane, 4-Chlorobutyraldehyde ethylene Acetal
26235-25ML-F 26235-5ML-F
SIAL26235-25ML-FEA 38600 CZK
SIAL26235-25ML-F SIAL26235-5ML-F
2-(3-Chloropropyl)-1,3-dioxolane, Sigma-Aldrich®
2-(3-Chloropropyl)-1,3-dioxolane
Vzorec: C₆H₁₁ClO₂
MW: 150,6 g/mol
MDL Number: MFCD00043135
CAS číslo: 16686-11-6