Tisk…
2-(Bromomethyl)-1,3-dioxolane, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
226122-100G 226122-25G
SIAL226122-100GEA 4330 CZK
SIAL226122-100G SIAL226122-25G
2-(Bromomethyl)-1,3-dioxolane, Sigma-Aldrich®
2-(Bromomethyl)-1,3-dioxolane
Vzorec: C₄H₇BrO₂
MDL Number: MFCD00003214
CAS číslo: 4360-63-8
EINECS: 224-443-6