2-(Bromomethyl)-1,3-dioxolane ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A19312.14
A19312.22
A19312.36
A19312.14EA
1910
CZK
A19312.14
A19312.22
A19312.36
2-(Bromomethyl)-1,3-dioxolane ≥97%
2-(Bromomethyl)-1,3-dioxolane
Purity: 97%
CAS No.: 4360-63-8
Molecular Formula: C4H7BrO2
Formula Weight: 167.01
Flash Point: 62°(145°F)
Refractive Index: 1.4820
Boiling Point: 175°
Beilstein Reference: 103309
MDL No.: MFCD00003214
Vzorec:
C₄H₇BrO₂ Bod varu: 175 °C Hustota: 1,628 Bod vzplanutí: 62 °C (145 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003214 CAS číslo: 4360-63-8 EINECS: 224-443-6 |