Tisk…
2-(Bromomethyl)-1,3-dioxolane 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 2-Bromomethyl-1,3-dioxolane
209840250 209841000
ACRO209840250EA 2660 CZK
ACRO209840250 ACRO209841000
2-(Bromomethyl)-1,3-dioxolane 97%
2-(Bromomethyl)-1,3-dioxolane
Vzorec: C₄H₇BrO₂
MW: 167
Bod varu: 80…82 °C (27 mmHg)
Bod vzplanutí: 62 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003214
CAS číslo: 4360-63-8
EINECS: 224-443-6
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4810 to 1.4840 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %