Tisk…
2-(2-Bromoethyl)-1,3-dioxolane 96%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
213540100 213540500 213540250
ACRO213540100EA 1880 CZK
ACRO213540100 ACRO213540500 ACRO213540250
2-(2-Bromoethyl)-1,3-dioxolane 96%
2-(2-Bromoethyl)-1,3-dioxolane
Vzorec: C₅H₉BrO₂
MW: 181.03
Bod varu: 68…70 °C (8 mmHg)
Hustota: 1.54 g/cm³
Bod vzplanutí: 65 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00003216
CAS číslo: 18742-02-4
EINECS: 242-551-1
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4780 to 1.4830 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %