Tisk…
Catechol violet indicator for metal titration, Fluka™
Dodavatel: Honeywell Chemicals
Synonyms: Pyrocatechol Violet
32672-1G 32672-5G
32672-1GEA 5630 CZK
32672-1G 32672-5G
Catechol violet indicator for metal titration, Fluka™
Catechol violet
Beilstein Number: 353938
Vzorec: C₁₉H₁₄O₇S
Bod tání: 185 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005868
CAS číslo: 115-41-3
EINECS: 204-088-3
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Change range complying
Indicator Solution 0,1 % H₂O complying
Suitable for metal definition complying
Absorption maximum 436 - 446 nm
Absorbtion (1%/1cm) 400 - 500