Tisk…
Catechol violet
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Pyrocatechol Violet
B23513.06 B23513.14
B23513.06EA 1600 CZK
B23513.06 B23513.14
Catechol violet
Catechol violet
CAS No.: 115-41-3 Molecular Formula: C19H14O7S Formula Weight: 386.38 Beilstein Reference: 353938 MDL No.: MFCD00005868
Vzorec: C₁₉H₁₄O₇S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005868
CAS číslo: 115-41-3
EINECS: 204-088-3