Curcumin, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
(1E,6E)-1,7-Bis(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)hepta-1,6-diene-3,5-dione
M-Clarity™ quality level = MQ200
C1386-10G
C1386-50G
C1386-5G
SIALC1386-10GEA
2890
CZK
SIALC1386-10G
SIALC1386-50G
SIALC1386-5G
Curcumin, Sigma-Aldrich®
Curcumin
Vzorec:
C₂₁H₂₀O₆ |
MDL Number:
MFCD00008365 CAS číslo: 458-37-7 EINECS: 207-280-5 |