Tisk…
Curcumin for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: (1E,6E)-1,7-Bis(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)hepta-1,6-diene-3,5-dione
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20354.0010 8.20354.0050
8.20354.0010EA 1950 CZK
8.20354.0010 8.20354.0050
Curcumin for synthesis, Sigma-Aldrich®
Curcumin
Vzorec: C₂₁H₂₀O₆
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008365
CAS číslo: 458-37-7
EINECS: 207-280-5
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay (HPLC, area%) ≥ 75.0 % (a/a)
Bisdemethoxycurcumin (HPLC; Area%) ≤ 5.0 % (a/a)
Demethoxycurcumin (HPLC; Area%) ≤ 20.0 % (a/a)
Identity (IR) passes test