Tisk…
Curcumin
Dodavatel: Cayman Chemical
81025-10 81025-5 81025-50
CAYM81025-10EA 2460 CZK
CAYM81025-10 CAYM81025-5 CAYM81025-50
Curcumin
Curcumin
Vzorec: C₂₁H₂₀O₆
MDL Number: MFCD00008365
CAS číslo: 458-37-7
EINECS: 207-280-5