Tisk…
Methyl phenyl sulphoxide 98+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: (Methylsulphinyl)benzene
352120050 352120250
ACRO352120050EA 1700 CZK
ACRO352120050 ACRO352120250
Methyl phenyl sulphoxide 98+%
Methyl phenyl sulphoxide
Vzorec: C₇H₈OS
MW: 140.21
Bod varu: 92…94 °C (.3 mmHg)
Bod tání: 34…36 °C
Bod vzplanutí: 86 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00002088
CAS číslo: 1193-82-4
EINECS: 214-781-2
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid or fused mass
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5755 to 1.5795 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %