Tisk…
2-Amino-4-hydroxy-6-methylpyrimidine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
A58003-100G A58003-25G
SIALA58003-100GEA 2490 CZK
SIALA58003-100G SIALA58003-25G
2-Amino-4-hydroxy-6-methylpyrimidine, Sigma-Aldrich®
2-Amino-4-hydroxy-6-methylpyrimidine
Vzorec: C₅H₇N₃O
MDL Number: MFCD00006095
CAS číslo: 3977-29-5
EINECS: 223-612-1