Tisk…
2-Amino-4-hydroxy-6-methylpyrimidine 99%
Dodavatel: Thermo Scientific
Synonyms: 2-Amino-6-methylpyrimidin-4(1H)-one, 2-Amino-6-methyl-4-pyrimidinol
103830250 103831000
ACRO103830250EA 945 CZK
ACRO103830250 ACRO103831000
2-Amino-4-hydroxy-6-methylpyrimidine 99%
2-Amino-4-hydroxy-6-methylpyrimidine
Vzorec: C₅H₇N₃O
MW: 125,13 g/mol
Bod tání: >300 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006095
CAS číslo: 3977-29-5
EINECS: 223-612-1
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to cream Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥98.5 %
Clarity of solution Passes test