Tisk…
2-Amino-4-chloro-6-methylpyrimidine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
122882-25G 122882-5G
SIAL122882-25GEA 3280 CZK
SIAL122882-25G SIAL122882-5G
2-Amino-4-chloro-6-methylpyrimidine, Sigma-Aldrich®
2-Amino-4-chloro-6-methylpyrimidine
Vzorec: C₅H₆ClN₃
MDL Number: MFCD00006091
CAS číslo: 5600-21-5
EINECS: 227-018-3