2-Amino-4-chloro-6-methylpyrimidine 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
4-Chloro-6-methylpyrimidin-2-amine
L06896.06
L06896.14
L06896.06EA
858
CZK
L06896.06
L06896.14
2-Amino-4-chloro-6-methylpyrimidine 98%
2-Amino-4-chloro-6-methylpyrimidine
Purity: 98%
CAS No.: 5600-21-5
Molecular Formula: C5H6ClN3
Formula Weight: 143.58
Melting Point: 181-186°
Beilstein Reference: 114297
Vzorec:
C₅H₆ClN₃ Bod tání: 181…186 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00006091 CAS číslo: 5600-21-5 EINECS: 227-018-3 |