Tisk…
4-Chloro-2,6-diaminopyrimidine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
C33204-25G C33204-5G
SIALC33204-25GEA 4570 CZK
SIALC33204-25G SIALC33204-5G
4-Chloro-2,6-diaminopyrimidine, Sigma-Aldrich®
4-Chloro-2,6-diaminopyrimidine
Vzorec: C₄H₅ClN₄
MDL Number: MFCD00006097
CAS číslo: 156-83-2
EINECS: 205-863-9