3-Amino-5-methyl-1H-pyrazole, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
3-Amino-5-methylpyrazole, 5-Methyl-1H-pyrazol-3-amine
M-Clarity™ quality level = MQ200
340200-100G
340200-25G
SIAL340200-100GEA
0
CZK
SIAL340200-100G
SIAL340200-25G
3-Amino-5-methyl-1H-pyrazole, Sigma-Aldrich®
3-Amino-5-methyl-1H-pyrazole
Vzorec:
C₄H₇N₃ MW: 97,12 g/mol |
MDL Number:
MFCD00075180 CAS číslo: 31230-17-8 |