Tisk…
3-Amino-5-methyl-1H-pyrazole, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 3-Amino-5-methylpyrazole, 5-Methyl-1H-pyrazol-3-amine
M-Clarity™ quality level = MQ200
340200-100G 340200-25G
SIAL340200-100GEA 0 CZK
SIAL340200-100G SIAL340200-25G
3-Amino-5-methyl-1H-pyrazole, Sigma-Aldrich®
3-Amino-5-methyl-1H-pyrazole
Vzorec: C₄H₇N₃
MW: 97,12 g/mol
MDL Number: MFCD00075180
CAS číslo: 31230-17-8