Tisk…
3-Amino-5-methyl-1H-pyrazole 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Amino-5-methylpyrazole, 5-Methyl-1H-pyrazol-3-amine
368030250 368031000 368030050
ACRO368030250EA 2530 CZK
ACRO368030250 ACRO368031000 ACRO368030050
3-Amino-5-methyl-1H-pyrazole 97%
3-Amino-5-methyl-1H-pyrazole
Vzorec: C₄H₇N₃
MW: 97,12 g/mol
Bod tání: 41…43 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00075180
CAS číslo: 31230-17-8
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Light yellow to orange Solid or viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %