Tisk…
3-Amino-1-methyl-1H-pyrazole 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 1-Methyl-1H-pyrazol-3-amine, 3-Amino-1-methylpyrazole, 1-Methyl-1H-pyrazol-3-ylamine, 3-Amino-1-methyl-1H-pyrazole
H30935.03 H30935.06
H30935.03EA 652 CZK
H30935.03 H30935.06
3-Amino-1-methyl-1H-pyrazole 97%
3-Amino-1-methyl-1H-pyrazole
Purity: 97% CAS No.: 1904-31-0 Molecular Formula: C4H7N3 Formula Weight: 97.12 Boiling Point: 90-92°/1mm UN No.: 2735 MDL No.: MFCD00466340
Vzorec: C₄H₇N₃
Bod varu: 90…92 °C (1 mmHg)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00466340
CAS číslo: 1904-31-0
ADR: 8,III