Tisk…
3-Amino-1H-pyrazole, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 3-Pyrazolamine, 3-AP, 1H-Pyrazol-3-amine, 3-Aminopyrazole
M-Clarity™ quality level = MQ100
160644-10G 160644-2.5G
SIAL160644-10GEA 7960 CZK
SIAL160644-10G SIAL160644-2.5G
3-Amino-1H-pyrazole, Sigma-Aldrich®
3-Amino-1H-pyrazole
Vzorec: C₃H₅N₃
MDL Number: MFCD00005236
CAS číslo: 1820-80-0
EINECS: 217-338-1
UN: 3259
ADR: 8,II