3-Amino-1H-pyrazole, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
3-Pyrazolamine, 3-AP, 1H-Pyrazol-3-amine, 3-Aminopyrazole
M-Clarity™ quality level = MQ100
160644-10G
160644-2.5G
SIAL160644-10GEA
7960
CZK
SIAL160644-10G
SIAL160644-2.5G
3-Amino-1H-pyrazole, Sigma-Aldrich®
3-Amino-1H-pyrazole
Vzorec:
C₃H₅N₃ |
MDL Number:
MFCD00005236 CAS číslo: 1820-80-0 EINECS: 217-338-1 UN: 3259 ADR: 8,II |