Tisk…
3-Amino-1H-pyrazole 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 3-Pyrazolamine, 3-AP, 1H-Pyrazol-3-amine, 3-Aminopyrazole
171030025 171030100
ACRO171030025EA 2480 CZK
ACRO171030025 ACRO171030100
3-Amino-1H-pyrazole 98%
3-Amino-1H-pyrazole
Vzorec: C₃H₅N₃
Bod varu: 218 °C (122 mmHg)
Bod tání: 33…39 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00005236
CAS číslo: 1820-80-0
EINECS: 217-338-1
UN: 3263
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Colorless to light brown Liquid or fused solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
Titration with HClO4 97.5 to 102.5 %