3-Amino-4-bromo-1H-pyrazole 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
4-Bromo-1H-pyrazol-5-amine, 4-Bromo-1H-pyrazol-3-amine, 3-Amino-4-bromopyrazole
A11012.06
A11012.14
A11012.06EA
6420
CZK
A11012.06
A11012.14
3-Amino-4-bromo-1H-pyrazole 97%
3-Amino-4-bromo-1H-pyrazole
Purity: 97%
CAS No.: 16461-94-2
Molecular Formula: C3H4BrN3
Formula Weight: 161.99
Odour: Odourless
Melting Point: 134-137°
Beilstein Reference: 1617109
MDL No.: MFCD00082728
Vzorec:
C₃H₄BrN₃ MW: 161,99 g/mol Bod tání: 134…137 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00082728 CAS číslo: 16461-94-2 |