Tisk…
Melatonin 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Melatonin, N-(2-(5-Methoxy-1H-indol-3-yl)ethyl)acetamide
125360010 125362500 125360050
ACRO125360010EA 3670 CZK
ACRO125360010 ACRO125362500 ACRO125360050
Melatonin 99%
Melatonin
Vzorec: C₁₃H₁₆N₂O₂
Bod varu: 512,8 °C
Bod tání: 118 °C
Bod vzplanutí: 264 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005655
CAS číslo: 73-31-4
EINECS: 200-797-7
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to cream to yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 116 to 120 °C
Loss on drying ≤0.5 % (1 g, 105 °C)
Heavy metals ≤20 ppm
HPLC ≥98.5 %