Tisk…
2,6-Dimethyl-p-benzoquinone, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 2,6-Dimethylcyclohexa-2,5-diene-1,4-dione
M-Clarity™ quality level = MQ100
D149705-1G D149705-5G
SIALD149705-1GEA 1660 CZK
SIALD149705-1G SIALD149705-5G
2,6-Dimethyl-p-benzoquinone, Sigma-Aldrich®
2,6-Dimethyl-p-benzoquinone
Vzorec: C₈H₈O₂
MW: 136,15 g/mol
MDL Number: MFCD00001605
CAS číslo: 527-61-7
EINECS: 208-420-8