2,6-Dimethyl-p-benzoquinone ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
A11342.03
A11342.06
A11342.14
AB116176.0025
A11342.03EA
1270
CZK
A11342.03
A11342.06
A11342.14
ABCRAB116176.0025
2,6-Dimethyl-p-benzoquinone ≥99%
2,6-Dimethyl-p-benzoquinone
Purity: 99%
CAS No.: 527-61-7
Molecular Formula: C8H8O2
Formula Weight: 136.15
Melting Point: 69-71°
Beilstein Reference: 2041345
Vzorec:
C₈H₈O₂ Bod tání: 69…71 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00001605 CAS číslo: 527-61-7 EINECS: 208-420-8 |