Tisk…
2,6-Di-tert-butyl-p-benzoquinone, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 2,6-Di-tert-butylcyclohexa-2,5-diene-1,4-dione
M-Clarity™ quality level = MQ100
153931-1G 153931-5G
SIAL153931-1GEA 896 CZK
SIAL153931-1G SIAL153931-5G
2,6-Di-tert-butyl-p-benzoquinone, Sigma-Aldrich®
2,6-Di-tert-butyl-p-benzoquinone
Vzorec: C₁₄H₂₀O₂
MW: 220.31
MDL Number: MFCD00001601
CAS číslo: 719-22-2
EINECS: 211-946-0