2,6-Di-tert-butyl-p-benzoquinone, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
2,6-Di-tert-butylcyclohexa-2,5-diene-1,4-dione
M-Clarity™ quality level = MQ100
153931-1G
153931-5G
SIAL153931-1GEA
896
CZK
SIAL153931-1G
SIAL153931-5G
2,6-Di-tert-butyl-p-benzoquinone, Sigma-Aldrich®
2,6-Di-tert-butyl-p-benzoquinone
Vzorec:
C₁₄H₂₀O₂ MW: 220.31 |
MDL Number:
MFCD00001601 CAS číslo: 719-22-2 EINECS: 211-946-0 |