Tisk…
2,5-Dimethyl-p-benzoquinone, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 2,5-Dimethylcyclohexa-2,5-diene-1,4-dione
39579-25G 39579-5G
SIAL39579-25GEA 9340 CZK
SIAL39579-25G SIAL39579-5G
2,5-Dimethyl-p-benzoquinone, Sigma-Aldrich®
2,5-Dimethyl-p-benzoquinone
Vzorec: C₈H₈O₂
MW: 136,15 g/mol
MDL Number: MFCD00041737
CAS číslo: 137-18-8
EINECS: 205-283-6